Få mere at vide
4,4,4-Trifluor-1-(2-naftyl)-1,3-butanedion, 99%
Artikelnummer. 11492998
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492998 5 g 5g
11403008 25 g 25g
11413008 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18726.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 893-33-4 | C14H9F3O2 | 266,219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 893-33-4
Molekylær formel C14H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 266.219
MDL nummer MFCD00054501
InChI nøgle WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t
PubChem CID 70179
IUPAC navn 4,4,4-trifluor-1-naphthalen-2-ylbutan-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Smeltepunkt 74 °C til 76 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 266.22
Procent renhed 99%