Få mere at vide
4,4,4-Trifluor-1-(2-naftyl)-1,3-butanedion, 99%
Artikelnummer. 11413008
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413008 100 g 100g
11492998 5 g 5g
11403008 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18726.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 893-33-4 | C14H9F3O2 | 266,219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 893-33-4
Molekylær formel C14H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 266.219
MDL nummer MFCD00054501
InChI nøgle WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t
PubChem CID 70179
IUPAC navn 4,4,4-trifluor-1-nafthalen-2-ylbutan-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Smeltepunkt 74 °C til 76 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 266.22
Procent renhed 99%