Få mere at vide
4,4,4-Trifluor-1-(2-furyl)-1,3-butanedion, 98%
Artikelnummer. 11494280
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494280 5 g 5g
11404290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494280 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10693.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 326-90-9 | C8H5F3O3 | 206,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 326-90-9
Molekylær formel C8H5F3O3
Molekylvægt (g/mol) 206.12
MDL nummer MFCD00020935
InChI nøgle OWLPCALGCHDBCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-1-furan-2-yl butane-1,3-dione, 2-furoyltrifluoroacetone, furoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl-1,3-butanedione, perfluoroacetyl 2-furoyl methane, furonyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl butane-1,3-dione, 2-furoyl trifluoro acetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl-1,3-butanedione
PubChem CID 67594
IUPAC navn 4,4,4-trifluor-1-(furan-2-yl)butan-1,3-dion
SMIL FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluoro-1- (2-furyl)-1,3-butanedione
Smeltepunkt 20 °C til 21 °C
Tæthed 1.391
Kogepunkt 203 °C
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Brydningsindeks 1.528
Mængde 5 g
Beilstein 168085
Formel vægt 206.12
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione