missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine]-4-defluorohaloperidol Decanoate, TRC

Artikelnummer. 30009874
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009874 25 mg
30004086 50 mg
30008200 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37857025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1797008-46-8
Molekylær formel C42 H54 Cl2 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 721.8
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-(4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl)phenyl)-4-oxobutyl)piperidin-4-yl decanoate, Haloperidol Decanoate EP Impurity D;
IUPAC navn [4-(4-chlorophenyl)-1-[4-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidyl]phenyl]-4-oxo-butyl]-4-piperidyl] decanoate
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(cc2)N3CCC(O)(CC3)c4ccc(Cl)cc4)CC1)c5ccc(Cl)cc5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine]-4-defluorohaloperidol Decanoate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C42H54Cl2N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-40(48)50-42(35-16-20-37(44)21-17-35)26-29-45(30-27-42)28-9-10-39(47)33-12-22-38(23-13-33)46-31-24-41(49,25-32-46)34-14-18-36(43)19-15-34/h12-23,49H,2-11,24-32H2,1H3
Formel vægt 720.3461
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.