Få mere at vide
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine]-4-defluorohaloperidol Decanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine]-4-defluorohaloperidol Decanoate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H54Cl2N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-40(48)50-42(35-16-20-37(44)21-17-35)26-29-45(30-27-42)28-9-10-39(47)33-12-22-38(23-13-33)46-31-24-41(49,25-32-46)34-14-18-36(43)19-15-34/h12-23,49H,2-11,24-32H2,1H3 |
| Formel vægt | 720.3461 |