Få mere at vide
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]phenyl]-1-butanone, TRC
Artikelnummer. 17990975
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17990975 1 g
17973845 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17990975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3785151G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67987-08-0
Molekylær formel C32 H36 Cl2 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 567.55
Synonym 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]phenyl]-, Haloperidol Related Compound A (USP)
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]phenyl]butan-1-one
SMIL OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(cc2)N3CCC(O)(CC3)c4ccc(Cl)cc4)CC1)c5ccc(Cl)cc5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
Formel vægt 566.2103
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.