Få mere at vide
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]phenyl]-1-butanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2 |
| Formel vægt | 566.2103 |
| Procent renhed | >95% |