Få mere at vide
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid, 97%
Artikelnummer. p-7036097
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15461066
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54342.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 916204-05-2 | C24H23ClN2O2 | 406.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 916204-05-2
Molekylær formel C24H23ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 406.91
MDL nummer MFCD16251290
InChI nøgle FSHGEKXJPYDBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-4'-chlorobiphenyl-2-ylmethyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-1,1'-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chlorobiphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-2-biphenylylmethyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-1,1'-biphenyl-2-yl methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro 1,1'-biphenyl-2-yl methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro 1,1'-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4-chloro-1,1-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid
PubChem CID 53434985
IUPAC navn 4-[4-[[2-(4-chlorphenyl)phenyl]methyl]piperazin-1-yl]benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC2=CC=CC=C2C2=CC=C(Cl)C=C2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 406.91
Procent renhed 97%