Få mere at vide
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylmethyl)-1-piperazinyl] benzoesyre, 97%
Artikelnummer. 15461066
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461066 250 mg 250mg
15451066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54342.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 916204-05-2 | C24H23ClN2O2 | 406,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 916204-05-2
Molekylær formel C24H23ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 406.91
MDL nummer MFCD16251290
InChI nøgle FSHGEKXJPYDBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-4'-chlorobiphenyl-2-ylmethyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-1,1'-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chlorobiphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-2-biphenylylmethyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-1,1'-biphenyl-2-yl methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro 1,1'-biphenyl-2-yl methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro 1,1'-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4-chloro-1,1-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid
PubChem CID 53434985
IUPAC navn 4-[4-[[2-(4-chlorphenyl)phenyl]methyl]piperazin-1-yl]benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC2=CC=CC=C2C2=CC=C(Cl)C=C2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 406.91
Procent renhed 97%