Få mere at vide
4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337992
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337992 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10259282 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337992 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29339DA
Kemiske identifikatorer
CAS 364794-79-6
Molekylær formel C17H26BNO3
Molekylvægt (g/mol) 303.21
MDL nummer MFCD04974052
InChI nøgle JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-methylmorpholino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-morpholin-4-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 2795502
IUPAC navn 4-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCOCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 303.21
Procent renhed 97%