Få mere at vide
4-[4-(2-Propyn-1-yloxy)benzoyl]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(2-Propyn-1-yloxy)benzoyl]benzoic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12O4/c1-2-11-21-15-9-7-13(8-10-15)16(18)12-3-5-14(6-4-12)17(19)20/h1,3-10H,11H2,(H,19,20) |
| Formel vægt | 280.0736 |