Få mere at vide
4,4'-[(2-Hydroxy-1,3-propandiyl)bis(oxy)]bis-benzenacetamid (Atenolol-urenhed E), TRC
Artikelnummer. 30137951
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137951 100 mg
30010205 25 mg
17924055 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137951 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH948995100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141650-31-9
Molekylær formel C19 H22 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 358.39
Synonym 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide, Atenolol Imp. E (EP), Benzeneacetamide, 4,4'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis-, 4,4'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[benzeneacetamide]
IUPAC navn 2-[4-[3-[4-(2-amino-2-oxoethyl)phenoxy]-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamid
SMIL NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CC(=O)N)cc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
Formel vægt 358.1529
Procent renhed >95%