Få mere at vide
4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-4-2-3-13-21-20)14-23-17-9-11-19(12-10-17)25-18-7-5-16(22)6-8-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3 |
| Formel vægt | 337.1314 |