missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile, TRC

Artikelnummer. 30483111
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483111 50 mg
30479781 10 mg
30476733 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22144050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10466-37-2
Molekylær formel C15H10N2
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Synonym Benzonitrile, 4,4'-methylenebis-, Benzonitrile, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanodiphenylmethane, NSC 174860, 4,4'-Methylenedibenzonitrile
IUPAC navn 4-[(4-cyanophenyl)methyl]benzonitrile
SMIL N#Cc1ccc(Cc2ccc(cc2)C#N)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10N2/c16-10-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(11-17)8-4-13/h1-8H,9H2
Formel vægt 218.0844
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.