Få mere at vide
4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2/c16-10-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(11-17)8-4-13/h1-8H,9H2 |
| Formel vægt | 218.0844 |