Få mere at vide
4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy] butansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butanoic Acid |
| CAS | 175281-76-2 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O7 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO7/c1-8(15)9-6-11(20-2)12(7-10(9)14(18)19)21-5-3-4-13(16)17/h6-8,15H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMIL | COc1cc(C(C)O)c(cc1OCCCC(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-[4-(1-hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy] butansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.2766 |
| Formel vægt | 299.1005 |