Få mere at vide
4-[3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10503222
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10503222 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10772683 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00070CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 220462-27-1
Molekylær formel C11H7F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 256.184
MDL nummer MFCD03086203
InChI nøgle ZQBFVQMSDDVBSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl pyrazol-1-yl benzoic acid, maybridge3_004363, 4-3-trifluoromethyl pyrazolyl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl-1-pyrazolyl benzoic acid, 1-4-carboxyphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoicacid, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid,4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 2780696
IUPAC navn 4-[3-(trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=CC(=N2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 256.18
Procent renhed 97%