Få mere at vide
4-(3-Thienyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252932
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10252932 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10262932 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10252932 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07004CB
Kemiske identifikatorer
CAS 29886-64-4
Molekylær formel C11H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 204.243
MDL nummer MFCD03783559
InChI nøgle FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
PubChem CID 736862
IUPAC navn 4-thiophen-3-ylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Thienyl)benzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.25
Procent renhed 97%