Få mere at vide
4-(3-Thienyl)benzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652315
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10652315 250 mg 250mg
10235524 1 g 1g
10527104 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10652315 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48704CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 157730-74-0
Molekylær formel C11H8OS
Molekylvægt (g/mol) 188.244
MDL nummer MFCD04039151
InChI nøgle MGPZYZLJJSEFLU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3280631
IUPAC navn 4-thiophen-3-ylbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CSC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Thienyl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-thiophen-3-yl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzenecarbaldehyde, 4-thiophen-3-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-3-thienyl, 4-thien-3-yl benzaldehyde, pubchem15939, thienylbenzenecarbaldehyde, 4-3-thiophenyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-thienyl
Formel vægt 188.25
Procent renhed 97%