Få mere at vide
4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245964
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245964 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10082464 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245964 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50904CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 876316-27-7
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.186
MDL nummer MFCD09025865
InChI nøgle AEMXYVCSLPLJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, 3-methyl-5-4-formylphenyl-1,2,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 18525855
IUPAC navn 4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyd
SMIL CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.19
Procent renhed 90%