Få mere at vide
{4-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10422694
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10422694 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10422694 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59509DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS 426831-08-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H19NO2
MDL nummer MFCD06202771
Mængde 1 g
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
InChI nøgle ZLCIFBOMXUAJPZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CO
IUPAC navn [4-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 209.289
PubChem CID 9920748
Formel vægt 209.29
Procent renhed 97%