Få mere at vide
4-[3-(dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642665
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10642665 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10632665 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642665 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59546DA
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-04-6
Molekylær formel C13H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 222.332
MDL nummer MFCD09064994
InChI nøgle LFLFEMOINFHORX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-4-methylamino methyl phenoxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-4-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229610
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-[4-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)OCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 222.33
Procent renhed 90%