Få mere at vide
4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773974
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773974 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10597844 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773974 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59513DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 91637-76-2
Molekylær formel C12H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 208.305
MDL nummer MFCD07786701
InChI nøgle UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine
PubChem CID 21465384
IUPAC navn 3-[4-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.3
Procent renhed 97%