Få mere at vide
[4-(3-bromthien-2-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10797495
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10797495 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10062364 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797495 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67809DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 937795-99-8
Molekylær formel C11H9BrOS
Molekylvægt (g/mol) 269.156
MDL nummer MFCD09879972
InChI nøgle AQBJKGXCOBEPMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-bromothien-2-yl phenyl methanol, 4-3-bromothiophen-2-yl phenyl methanol, 4-3-bromo-2-thienyl phenyl methanol
PubChem CID 24229755
IUPAC navn [4-(3-bromthiophen-2-yl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)C2=C(C=CS2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(3-Bromothien-2-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 269.16
Procent renhed 97%