Få mere at vide
4-(3-Bromthien-2-yl)-N-methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10124154
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10124154 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10789415 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10124154 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67846DA
Kemiske identifikatorer
CAS 937796-02-6
Molekylær formel C12H12BrNS
Molekylvægt (g/mol) 282.199
MDL nummer MFCD09879974
InChI nøgle JAQWWPQIUYWZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-bromothien-2-yl-n-methylbenzylamine, 4-3-bromothiophen-2-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-3-bromothiophen-2-yl-n-methylbenzylamine
PubChem CID 24229757
IUPAC navn 1-[4-(3-bromthiophen-2-yl)phenyl]-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=CS2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Bromothien-2-yl)-N-methylbenzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 282.2
Procent renhed 97%