Få mere at vide
4-(3-bromthien-2-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10162754
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10162754 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10072024 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10162754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67804DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-51-1
Molekylær formel C11H7BrOS
Molekylvægt (g/mol) 267.14
MDL nummer MFCD09879968
InChI nøgle BTYZFUJFFBNJTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-bromothien-2-yl benzaldehyde, 4-3-bromothiophen-2-yl benzaldehyde
PubChem CID 24229751
IUPAC navn 4-(3-bromthiophen-2-yl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C2=C(C=CS2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Bromothien-2-yl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 267.15
Procent renhed 97%