Få mere at vide
[4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095543
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10095543 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10095543 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68209DA
Specifications
Kemisk navn eller materiale [4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS 934570-55-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H14N2O
MDL nummer MFCD07324815
Mængde 1 g
Synonym 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-3,5-dimethylpyrazolyl phenyl methan-1-ol
InChI nøgle HROWBOXYWTWPCS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(CO)C=C1
IUPAC navn [4-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 202.26
PubChem CID 4962628
Formel vægt 202.26
Procent renhed 97%