Få mere at vide
4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623435
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10623435 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10265504 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623435 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68246CB
Kemiske identifikatorer
CAS 937796-07-1
Molekylær formel C13H17N3
Molekylvægt (g/mol) 215.30
MDL nummer MFCD08572134
InChI nøgle WVGUCDIRMDWHNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-n-methylbenzylamine, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-3,5-dimethylpyrazolyl phenyl methyl methylamine, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzyl-methylamine, 3,5-dimethyl-1-4-methylamino methyl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl-n-methylmethylamine
PubChem CID 16640535
IUPAC navn 1-[4-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)phenyl]-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)N1N=C(C)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.3
Procent renhed 95%