Få mere at vide
4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10090994
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10090994 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10090994 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68204DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-54-4
Molekylær formel C12H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 200.24
MDL nummer MFCD06800625
InChI nøgle XSNMWJQOHKWNKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzaldehyde
PubChem CID 16640533
IUPAC navn 4-(3,5-dimethyl-lH-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
SMIL CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 200.24
Procent renhed 97%