Få mere at vide
Memmert™ 4 - 20 mA Current Loop Interface
4-20mA strømkredsgrænseflade temperaturregulator
Brand:  Memmert™ IPP750ecoV3
1641.41 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17160285
  • 1810.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Temperaturregulator
  • Faktisk værdi; -10 til +80° C = 4-20 mA
Tekniske data
Tekniske data
IPP750eco
Temperaturregulator
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ 4 - 20 mA Current Loop Interface > IPP750eco