Få mere at vide
Memmert™ 4 - 20 mA Current Loop Interface
Artikelnummer. p-7220899 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17109734
Brand: Memmert™ HPP1400ecoV3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
4-20mA strømkredsgrænseflade temperaturregulator
  • Temperaturregulator
  • Faktisk værdi; -10 til +80° C = 4-20 mA
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HPP1400eco
Type Temperaturregulator