Få mere at vide
4-(2-Thienyl)benzoesyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456487 5 g 5g
15446487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33642.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29886-62-2 | C11H8O2S | 204.243 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29886-62-2
Molekylær formel C11H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 204.243
MDL nummer MFCD00690742
InChI nøgle CVDUBQJEQNRCIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiophen-2-yl benzoic acid, 4-2-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-2-yl-benzoic acid, benzoic acid,4-2-thienyl, benzoic acid, 4-2-thienyl, pubchem12353, acmc-1cb4z, 4-2-thienyl benzoicacid, 4-thien-2-ylbenzoic acid, amtda058
PubChem CID 736498
IUPAC navn 4-thiophen-2-ylbenzoesyre
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Thienyl)benzoic acid
Smeltepunkt 243°C to 245°C
Mængde 5 g
Formel vægt 204.25
Procent renhed 96%