missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
for synthesis
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1141-59-9 |
| MDL nummer | MFCD00006256 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene, 4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.21 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?