Få mere at vide
4-(2-Pyridylazo)resorcinol, ACS
Artikelnummer. 11375847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375847 1 g 1g
11365847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043629.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1141-59-9 | C11H9N3O2 | 215,212 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1141-59-9
Molekylær formel C11H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 215.212
MDL nummer MFCD00006256
InChI nøgle VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
IUPAC navn (4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4- (2-Pyridylazo)resorcinol
Smeltepunkt 187 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Beilstein 184665
Formel vægt 215.21
Grad ACS
Fysisk form Pulver