Få mere at vide
4-(2-Pyridylazo)resorcinol, 98%
Artikelnummer. 11322197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322197 1 g 1g
11332197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09667.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1141-59-9 | C11H9N3O2 | 215,212 g/mol
4-(2-Pyridylazo)resorcinol bruges i undersøgelser af zinkfrigivelse fra Escherichia coli aspartat transcarbamoylase. Det bruges til uklarhedspunktudvinding af kobber, zink, cadmium og nikkel i vandprøver. Det bruges til chelat titrering af aluminium, kviksølv, bly og nikkel. Det bruges som reagens i den kolorimetriske analyse af guld, kobolt, krom, jern.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(2-Pyridylazo)resorcinol anvendes i undersøgelser af zinkfrigivelse fra Escherichia coli aspartat transcarbamoylase. Det bruges til uklarhedspunktudvinding af kobber, zink, cadmium og nikkel i vandprøver. Det bruges til chelat titrering af aluminium, kviksølv, bly og nikkel. Det bruges som reagens i den kolorimetriske analyse af guld, kobolt, krom, jern.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis) og ethanol (lidt). Uopløseligt i ether og opløsningsmidler med lav polaritet.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1141-59-9
Molekylær formel C11H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 215.212
MDL nummer MFCD00006256
InChI nøgle VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
IUPAC navn (4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Smeltepunkt ∽187 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Beilstein 184665
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist) og ethanol (lidt). Uopløseligt i æter og lavpolare opløsningsmidler.
Formel vægt 215.21
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Pyridlazo)resorcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Pyridlazo)resorcinol