Få mere at vide
4-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10140932
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10140932 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10130982 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10140932 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. KM08089CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 175203-58-4
Molekylær formel C13H8OS
Molekylvægt (g/mol) 212.266
MDL nummer MFCD00174359
InChI nøgle SAYKNBQCVYQQJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 4-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 4-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 4-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-phenylethynyl, 4-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde
PubChem CID 2737139
IUPAC navn 4-(2-phenylethynyl)thiophen-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CSC(=C2)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.27
Procent renhed 97%