Få mere at vide
[4-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10138182
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10138182 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10452643 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10138182 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42113CB
Kemiske identifikatorer
CAS 140836-69-7
Molekylær formel C13H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 236.315
MDL nummer MFCD07772849
InChI nøgle KMSJKJIIAVTIKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-morpholinoethoxy phenyl methylamine, 4-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, 4-2-morpholinoethoxy benzylamine, benzenemethanamine, 4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy benzylamine, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 1-4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, acmc-1bwvj, 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine
PubChem CID 7164631
IUPAC navn [4-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanamin
SMIL C1COCCN1CCOC2=CC=C(C=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 236.31
Procent renhed 95%