Få mere at vide
4-(2-morpholin-4-ylethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10669744
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10669744 250 mg 250mg
10665173 1 g 1g
10193954 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10669744 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42114CB
Kemiske identifikatorer
CAS 52481-41-1
Molekylær formel C12H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 222.288
InChI nøgle ZHFFNLQQANCJEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-morpholinoethoxy aniline, 4-2-morpholin-4-ylethoxy aniline, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenylamine, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy aniline, 4-2-4-morpholinyl ethoxy aniline, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy phenylamine, 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenylamine, 4-2-4-amino-phenoxy ethyl-morpholine
PubChem CID 6484711
IUPAC navn 4-(2-morpholin-4-ylethoxy)anilin
SMIL C1COCCN1CCOC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)aniline
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.29
Procent renhed 97%