missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2-Methylpropyl)-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30476284
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476284 100 mg
30464871 10 mg
30473177 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM704800100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1511511-44-6
Molekylær formel C10H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
Synonym Pregabalin Impurity, 2-(4-Isobutyl-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)-2-oxopyrrolidin-1-yl]acetic acid
SMIL CC(C)CC1CN(CC(=O)O)C(=O)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methylpropyl)-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17NO3/c1-7(2)3-8-4-9(12)11(5-8)6-10(13)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 199.1208
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.