CAS RN 1511511-44-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-(2-Methylpropyl)-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid, TRC
CAS: 1511511-44-6 Molekylær formel: C10H17NO3 Molekylvægt (g/mol): 199.25 Synonym: Pregabalin Impurity,2-(4-Isobutyl-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid IUPAC navn: 2-[4-(2-methylpropyl)-2-oxopyrrolidin-1-yl]acetic acid SMIL: CC(C)CC1CN(CC(=O)O)C(=O)C1