missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2-Methyl-1-pyrrolidinyl)-7-chloroquinoline, TRC

Artikelnummer. 30133756
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133756 10 mg
30011873 5 mg
30011377 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36999010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6281-58-9
Molekylær formel C14H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 246.74
Synonym 7-Chloro-4-(2-methyl-1-pyrrolidinyl)-quinoline
IUPAC navn 7-chloro-4-(2-methylpyrrolidin-1-yl)quinoline
SMIL ClC1=CC=C2C(N3C(C)CCC3)=CC=NC2=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methyl-1-pyrrolidinyl)-7-chloroquinoline
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H15ClN2/c1-10-3-2-8-17(10)14-6-7-16-13-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-7,9-10H,2-3,8H2,1H3
Formel vægt 246.0924
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.