CAS RN 6281-58-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-(2-Methyl-1-pyrrolidinyl)-7-chloroquinoline, TRC
CAS: 6281-58-9 Molekylær formel: C14H15ClN2 Molekylvægt (g/mol): 246.74 Synonym: 7-Chloro-4-(2-methyl-1-pyrrolidinyl)-quinoline,7-Chloro-4-(2-methyl-1-pyrrolidinyl)-quinoline IUPAC navn: 7-chloro-4-(2-methylpyrrolidin-1-yl)quinoline SMIL: ClC1=CC=C2C(N3C(C)CCC3)=CC=NC2=C1