Få mere at vide
[4-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10640895
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10640895 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10177602 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10640895 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40309DA
Kemiske identifikatorer
CAS 857283-96-6
Molekylær formel C11H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 205.275
MDL nummer MFCD07772836
InChI nøgle RJHSPNFHEAFWDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl methanol, 4-2-methylthiazol-4-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164608
IUPAC navn [4-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]methanol
SMIL CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.28
Procent renhed 97%