Få mere at vide
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495307 5 g 5g
15485307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32565.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13066-01-8
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.252
MDL nummer MFCD02663341
InChI nøgle XFOFRBMGVDBINH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methoxyphenoxy aniline, benzenamine, 4-2-methoxyphenoxy, 4-2-methoxyphenoxy phenylamine, 4-2-methoxyphenoxy-aniline, 4-2-methoxy-phenoxy-phenylamine
PubChem CID 1121067
IUPAC navn 4-(2-methoxyphenoxy)aniline
SMIL COC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Mængde 5 g
Formel vægt 215.25
Procent renhed 97%