Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl)pyridin, 98%
Artikelnummer. 11393237
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393237 1 g 1g
11303247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13780.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 5344-27-4 | C7H9NO | 123,155 g/mol
4-(2-Hydroxyethyl)pyridin fungerer som et reagens til beskyttelse af carboxylgrupper som deres 2-(4-pyridyl)ethylestere i organisk syntese. Yderligere anvendes det som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(2-Hydroxyethyl)pyridin fungerer som et reagens til beskyttelse af carboxylgrupper som deres 2-(4-pyridyl)ethylestere i organisk syntese. Yderligere anvendes det som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, baser og mineralsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5344-27-4
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00129038
InChI nøgle DWPYQDGDWBKJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineethanol, 2-pyridin-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl pyridine, 4-ethanolpyridine, 2-4-pyridyl ethanol, 2-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-4-yl-ethanol, 2-gamma-pyridyl ethanol, unii-i89rdq5yd9
PubChem CID 72921
IUPAC navn 2-pyridin-4-ylethanol
SMIL C1=CN=CC=C1CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Smeltepunkt 8 °C til 10 °C
Tæthed 1.093
Kogepunkt 121 °C til 122 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 92 °C (197 °F)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 1 g
Beilstein 111361
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%