Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10171132
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10171132 250 mg 250mg
10263662 1 g 1g
10144054 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10171132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00139CB
Kemiske identifikatorer
CAS 69395-13-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
InChI nøgle RBSJBNYPTGMZIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-hydroxyethyl, 2-4-cyanophenyl ethanol, 2-4-cyanophenyl ethan-1-one, 4-2-hydroxyethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzeneethanol, p-cyanophenethylalcohol, p-cyanophenethyl alcohol, 4-cyanophenethyl alcohol, acmc-20a4x6
PubChem CID 2800815
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CNC6H4(CH2)2OH
Mængde 250 mg
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%