Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309677
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309677 1 g 1g
11319677 250 mg 250mg
11329677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041283.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Økologisk mellemprodukt
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril anvendes til fremstilling af 4-(2-bromethyl)benzonitril. Det bruges som organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69395-13-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00052461
InChI nøgle RBSJBNYPTGMZIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-hydroxyethyl, 2-4-cyanophenyl ethanol, 2-4-cyanophenyl ethan-1-one, 4-2-hydroxyethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzeneethanol, p-cyanophenethylalcohol, p-cyanophenethyl alcohol, 4-cyanophenethyl alcohol, acmc-20a4x6
PubChem CID 2800815
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Kogepunkt 116°C to 118°C (0.5 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Chunks and/or Powder