Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Hydroxyethyl)benzaldehyde |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4,7,10H,5-6H2 |
| Formel vægt | 150.0681 |