missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7033269
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439530 250 mg 250mg
11449530 1 g 1g
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11439530

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50347.MD

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10223-33-3
Molekylær formel C12H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 218.256
MDL nummer MFCD00067790
InChI nøgle AVOONTISHAAFGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyethyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 4-2-hydroxyethyl-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-4h-pyrazol-3-one, 4-2-hydroxyethyl-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, acmc-20amxh
PubChem CID 10192677
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-one
SMIL CC1=NN(C(=O)C1CCO)C2=CC=CC=C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.26
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.