Få mere at vide
[4-(2-Furyl)phenyl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451314
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10451314 1 g 1g
10432643 250 mg 250mg
10235504 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10451314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34409DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17920-85-3
Molekylær formel C11H10O2
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD06203036
InChI nøgle IKZLKNNNCKXCKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-furyl phenyl methanol, 4-furan-2-yl phenyl methanol, 4-fur-2-yl phenyl methanol, 4-furan-2-yl benzyl alcohol, 4-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7537506
IUPAC navn [4-(furan-2-yl)phenyl]methanol
SMIL OCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 174.2
Procent renhed 97%